Tlačiť
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-bromo-3-(bromomethyl)benzoate
OR400600-1G OR400600-250MG OR400600-5G
APOSOR400600-1GEA 149.81 EUR
APOSOR400600-1G APOSOR400600-250MG APOSOR400600-5G
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₈Br₂O₂
Mw: 307.967 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11858300
Číslo CAS: 142031-67-2