Tlačiť
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400545-1G OR400545-250MG
APOSOR400545-1GEA 646.51 EUR
APOSOR400545-1G APOSOR400545-250MG
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrINO
Mw: 327.945 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28348436
Číslo CAS: 1361021-26-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III