Tlačiť
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400520-1G OR400520-250MG OR400520-5G
APOSOR400520-1GEA 66.49 EUR
APOSOR400520-1G APOSOR400520-250MG APOSOR400520-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂NO₂
Mw: 294.928 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18390263
Číslo CAS: 82617-49-0
OSN: 1759
ADR: 8 III