Tlačiť
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Bromo-3-iodophenyl)methanol
OR400516-1G OR400516-5G
APOSOR400516-1GEA 275.97 EUR
APOSOR400516-1G APOSOR400516-5G
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
Mw: 312.93 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11520410
Číslo CAS: 1261644-21-6