Tlačiť
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Bromo-5-methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR400429-1G OR400429-250MG OR400429-100MG
APOSOR400429-1GEA 662.13 EUR
APOSOR400429-1G APOSOR400429-250MG APOSOR400429-100MG
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂O
Mw: 227.058 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22558067
Číslo CAS: 1360954-62-6