Tlačiť
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400405-1G OR400405-250MG OR400405-5G
APOSOR400405-1GEA 331.26 EUR
APOSOR400405-1G APOSOR400405-250MG APOSOR400405-5G
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂I
Mw: 375.827 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18391670
Číslo CAS: 362529-52-0
OSN: 3261
ADR: 8 III