Tlačiť
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400404-1G OR400404-250MG
APOSOR400404-1GEA 580.41 EUR
APOSOR400404-1G APOSOR400404-250MG
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
Mw: 312.93 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09836677
Číslo CAS: 249647-26-5