Tlačiť
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR400400-1G OR400400-5G
APOSOR400400-1GEA 159.25 EUR
APOSOR400400-1G APOSOR400400-5G
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Mw: 176.172 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20690800
Číslo CAS: 159847-83-3