Tlačiť
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400381-1G OR400381-250MG
APOSOR400381-1GEA 1089.93 EUR
APOSOR400381-1G APOSOR400381-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Mw: 231.477 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22558142
Číslo CAS: 1360902-51-7