Tlačiť
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400352-1G OR400352-250MG
APOSOR400352-1GEA 117.76 EUR
APOSOR400352-1G APOSOR400352-250MG
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Mw: 176.172 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11041293
Číslo CAS: 159847-81-1
OSN: 3439
ADR: 6.1 III