Tlačiť
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-methoxybenzene, 3-(Bromomethyl)-5-chlorophenyl methyl ether
OR400328-1G OR400328-250MG OR400328-5G
APOSOR400328-1GEA 185.72 EUR
APOSOR400328-1G APOSOR400328-250MG APOSOR400328-5G
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrClO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08234654
Číslo CAS: 885270-32-6
OSN: 3261
ADR: 8,III