Tlačiť
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400320-1G OR400320-250MG OR400320-5G
APOSOR400320-1GEA 463.85 EUR
APOSOR400320-1G APOSOR400320-250MG APOSOR400320-5G
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Mw: 184.62 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22544395
Číslo CAS: 214760-34-6