Tlačiť
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Chloro-5-methoxyphenyl)methanol, 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)anisole
OR400318-1G OR400318-250MG
APOSOR400318-1GEA 198.96 EUR
APOSOR400318-1G APOSOR400318-250MG
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉ClO₂
Teplota varu: 130 °C (0,2 mm Hg)
Teplota tavenia: 37…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08234652
Číslo CAS: 82477-68-7