Tlačiť
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Carboxy-4-chlorothiophene
OR40031-250MG OR40031-1G OR40031-100MG
APOSOR40031-250MGEA 88.25 EUR
APOSOR40031-250MG APOSOR40031-1G APOSOR40031-100MG
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃ClO₂S
Teplota tavenia: 138…140 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00082876
Číslo CAS: 59614-95-8