Tlačiť
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400309-1G OR400309-5G OR400309-250MG
APOSOR400309-1GEA 86.24 EUR
APOSOR400309-1G APOSOR400309-5G APOSOR400309-250MG
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrNO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11505948
Číslo CAS: 133446-99-8
OSN: 3261
ADR: 8,III