Tlačiť
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Iodo-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
OR400306-1G OR400306-250MG OR400306-5G
APOSOR400306-1GEA 304.83 EUR
APOSOR400306-1G APOSOR400306-250MG APOSOR400306-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrIO₂
Mw: 354.967 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD27949192
Číslo CAS: 312747-81-2
OSN: 3261
ADR: 8 III