Tlačiť
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Carboxy-3-chlorobenzyl bromide, α-Bromo-2-chloro-p-toluic acid
OR400301-1G OR400301-250MG OR400301-5G
APOSOR400301-1GEA 307.66 EUR
APOSOR400301-1G APOSOR400301-250MG APOSOR400301-5G
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrClO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18378710
Číslo CAS: 290820-38-1
OSN: 3261
ADR: 8,III