Tlačiť
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl α,3-dibromo-o-toluate, 2-Bromo-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
OR400299-1G OR400299-5G OR400299-25G
APOSOR400299-1GEA 89.73 EUR
APOSOR400299-1G APOSOR400299-5G APOSOR400299-25G
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₈Br₂O₂
Mw: 307.967 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06804569
Číslo CAS: 337536-14-8