Tlačiť
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400259-1G OR400259-250MG
APOSOR400259-1GEA 1043.86 EUR
APOSOR400259-1G APOSOR400259-250MG
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Mw: 231.477 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28040523
Číslo CAS: 1360945-34-1