Tlačiť
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3-(methylsulphonyl)benzene, 3-(Bromomethyl)phenyl methyl sulphone
OR40022-1G OR40022-250MG OR40022-5G
APOSOR40022-1GEA 275.97 EUR
APOSOR40022-1G APOSOR40022-250MG APOSOR40022-5G
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₉BrO₂S
Teplota tavenia: 72…74 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12025160
Číslo CAS: 82657-76-9
OSN: 1759
ADR: 8,III