Tlačiť
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400218-1G OR400218-250MG
APOSOR400218-1GEA 746.89 EUR
APOSOR400218-1G APOSOR400218-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈BrN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18204796
Číslo CAS: 871116-91-5
OSN: 3276
ADR: 6.1,III