Tlačiť
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR400214-5G OR400214-10G
APOSOR400214-5GEA 111.36 EUR
APOSOR400214-5G APOSOR400214-10G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉NO₄
Mw: 183.161 g/mol
Teplota tavenia: 95…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007098
Číslo CAS: 80866-88-2