Tlačiť
2-Amino-5-iodophenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-4-iodoaniline
OR400213-1G OR400213-250MG OR400213-5G
APOSOR400213-1GEA 183.31 EUR
APOSOR400213-1G APOSOR400213-250MG APOSOR400213-5G
2-Amino-5-iodophenol 95%
2-Amino-5-iodophenol
Vzorec: C₆H₆INO
Teplota tavenia: 126…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14705905
Číslo CAS: 99968-80-6