Tlačiť
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400207-1G OR400207-250MG OR400207-5G
APOSOR400207-1GEA 223.91 EUR
APOSOR400207-1G APOSOR400207-250MG APOSOR400207-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂
Mw: 263.957 g/mol
Teplota tavenia: 58…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18204792
Číslo CAS: 51719-69-8
OSN: 3261
ADR: 8 III