Tlačiť
2-Amino-4-iodophenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400203-1G OR400203-250MG OR400203-5G
APOSOR400203-1GEA 185.72 EUR
APOSOR400203-1G APOSOR400203-250MG APOSOR400203-5G
2-Amino-4-iodophenol 95%
2-Amino-4-iodophenol
Vzorec: C₆H₆INO
Teplota tavenia: 139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14705890
Číslo CAS: 99969-17-2