Tlačiť
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-1-chloro-4-iodobenzene
OR400200-1G OR400200-5G OR400200-25G
APOSOR400200-1GEA 29.84 EUR
APOSOR400200-1G APOSOR400200-5G APOSOR400200-25G
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrClI
Mw: 331.376 g/mol
Teplota tavenia: 94…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08236727
Číslo CAS: 793695-85-9
OSN: 3261
ADR: 8 II