Tlačiť
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400194-1G OR400194-250MG
APOSOR400194-1GEA 328.46 EUR
APOSOR400194-1G APOSOR400194-250MG
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClIO
Mw: 268.479 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18072886
Číslo CAS: 1035155-69-1