Tlačiť
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400186-1G OR400186-250MG OR400186-5G
APOSOR400186-1GEA 369.72 EUR
APOSOR400186-1G APOSOR400186-250MG APOSOR400186-5G
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClIO
Mw: 266.464 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12024988
Číslo CAS: 256925-54-9