Tlačiť
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400175-1G OR400175-500MG OR400175-5G
APOSOR400175-1GEA 365.02 EUR
APOSOR400175-1G APOSOR400175-500MG APOSOR400175-5G
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD20487652
Číslo CAS: 704-65-4
OSN: 3265
ADR: 8,III