Tlačiť
2-Chloro-6-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR400164-1G OR400164-5G
APOSOR400164-1GEA 63.29 EUR
APOSOR400164-1G APOSOR400164-5G
2-Chloro-6-methoxyaniline
2-Chloro-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈ClNO
Mw: 157.598 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14455911
Číslo CAS: 158966-62-2