Tlačiť
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR400133-10G OR400133-1G OR400133-5G
APOSOR400133-10GEA 231.05 EUR
APOSOR400133-10G APOSOR400133-1G APOSOR400133-5G
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃IN₂O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07783655
Číslo CAS: 101420-79-5