Tlačiť
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400123-10G OR400123-1G OR400123-5G
APOSOR400123-10GEA 527.88 EUR
APOSOR400123-10G APOSOR400123-1G APOSOR400123-5G
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11870176
Číslo CAS: 1261840-81-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III