Tlačiť
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400121-250MG OR400121-1G OR400121-5G
APOSOR400121-250MGEA 24.91 EUR
APOSOR400121-250MG APOSOR400121-1G APOSOR400121-5G
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide 95+%
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂I
Mw: 375.827 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18391668
Číslo CAS: 1261498-12-7
OSN: 3261
ADR: 8 III