Tlačiť
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5,7-Dichloro-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b]furan, 5,7-Dichloro-1-benzofuran-3(2H)-one
OR40012-1G OR40012-250MG
APOSOR40012-1GEA 463.85 EUR
APOSOR40012-1G APOSOR40012-250MG
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one 97%
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Vzorec: C₈H₄Cl₂O₂
Mw: 203.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08544411
Číslo CAS: 74815-20-6