Tlačiť
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400119-250MG OR400119-1G
APOSOR400119-250MGEA 249.15 EUR
APOSOR400119-250MG APOSOR400119-1G
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
Mw: 312.93 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11520412
Číslo CAS: 1261850-41-2