Tlačiť
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400117-250MG OR400117-1G OR400117-5G
APOSOR400117-250MGEA 227.92 EUR
APOSOR400117-250MG APOSOR400117-1G APOSOR400117-5G
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde 95+%
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrIO
Mw: 310.915 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11520408
Číslo CAS: 1261497-91-9