Tlačiť
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-chlorobenzene
OR400096-1G OR400096-5G OR400096-250MG
APOSOR400096-1GEA 198.96 EUR
APOSOR400096-1G APOSOR400096-5G APOSOR400096-250MG
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂Cl
Teplota tavenia: 32,9…33.4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18390316
Číslo CAS: 220453-60-1
OSN: 3261
ADR: 8,III