Tlačiť
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400093-1G OR400093-250MG OR400093-5G
APOSOR400093-1GEA 331.73 EUR
APOSOR400093-1G APOSOR400093-250MG APOSOR400093-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14697991
Číslo CAS: 59453-47-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III