Tlačiť
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400092-1G OR400092-250MG
APOSOR400092-1GEA 895.31 EUR
APOSOR400092-1G APOSOR400092-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂O
Teplota tavenia: 60…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18390184
Číslo CAS: 128828-86-4
OSN: 3261
ADR: 8,III