Tlačiť
7-Hydroxybenzo[b]furan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Benzofuran-7-ol, Benzo[b]furan-7-ol
OR40008-1G OR40008-250MG
APOSOR40008-1GEA 746.89 EUR
APOSOR40008-1G APOSOR40008-250MG
7-Hydroxybenzo[b]furan
7-Hydroxybenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₆O₂
Teplota varu: 240 °C
Teplota tavenia: 42…43 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03788248
Číslo CAS: 4790-81-2