Tlačiť
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400078-250MG OR400078-1G
APOSOR400078-250MGEA 99.34 EUR
APOSOR400078-250MG APOSOR400078-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂I
Mw: 375.827 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18391673
Číslo CAS: 1261448-45-6
OSN: 3261
ADR: 8 III