Tlačiť
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400071-1G OR400071-25G OR400071-5G
APOSOR400071-1GEA 24.95 EUR
APOSOR400071-1G APOSOR400071-25G APOSOR400071-5G
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrIO₂
Teplota tavenia: 243…245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12406813
Číslo CAS: 42860-06-0