Tlačiť
5-Nitroisatoic anhydride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400024-25G OR400024-100G
APOSOR400024-25GEA 116.33 EUR
APOSOR400024-25G APOSOR400024-100G
5-Nitroisatoic anhydride 96%
5-Nitroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄N₂O₅
Teplota tavenia: 265…266 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016919
Číslo CAS: 4693-02-1