Tlačiť
4-Methoxyisatoic anhydride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400017-1G OR400017-5G OR400017-10G
APOSOR400017-1GEA 109.35 EUR
APOSOR400017-1G APOSOR400017-5G APOSOR400017-10G
4-Methoxyisatoic anhydride 95%
4-Methoxyisatoic anhydride
Vzorec: C₉H₇NO₄
Mw: 193.156 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658459
Číslo CAS: 128076-63-1