Tlačiť
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR399025-1G OR399025-250MG
APOSOR399025-1GEA 448.46 EUR
APOSOR399025-1G APOSOR399025-250MG
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
Teplota tavenia: 61…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18392323
Číslo CAS: 105018-28-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III