Tlačiť
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR399023-1G OR399023-250MG
APOSOR399023-1GEA 395.51 EUR
APOSOR399023-1G APOSOR399023-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
Teplota tavenia: 57…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12963542
Číslo CAS: 105003-96-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III