Tlačiť
3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR399022-1G OR399022-250MG
APOSOR399022-1GEA 448.46 EUR
APOSOR399022-1G APOSOR399022-250MG
3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18392324
Číslo CAS: 185200-50-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III