Tlačiť
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dimethyl-4-formyl-1,3-oxazole, 2,5-Dimethyloxazole-4-carbaldehyde
OR3802-1G OR3802-250MG
APOSOR3802-1GEA 489.37 EUR
APOSOR3802-1G APOSOR3802-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₇NO₂
Teplota varu: 38…40 °C (0,2 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03923827
Číslo CAS: 92901-88-7