Tlačiť
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-[(3-Bromophenyl)methyl]morpholine
OR3762-5G OR3762-1G
APOSOR3762-5GEA 109.51 EUR
APOSOR3762-5G APOSOR3762-1G
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Vzorec: C₁₁H₁₄BrNO
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00979456
Číslo CAS: 364793-82-8