Tlačiť
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR370039-100MG OR370039-1G OR370039-250MG
APOSOR370039-100MGEA 315.68 EUR
APOSOR370039-100MG APOSOR370039-1G APOSOR370039-250MG
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15527014
Číslo CAS: 205058-78-2